Principaux documents
W370908
Sigma-Aldrich
Nicotinate de méthyle
≥99%, FG
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide nicotinique
W370908-SAMPLE-K
47,40 €
5 KG
640,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W370908-SAMPLE-K
47,40 €
5 KG
640,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.14
Numéro FEMA:
3709
Beilstein:
113951
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
14.071
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
herbaceous; tobacco
Qualité:
FG
Fragrance grade
Kosher
Source biologique:
synthetic
Agence:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Allergène alimentaire:
no known allergens
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥99%
Forme
powder or crystals
Couleur
white
pb
204 °C (lit.)
Pf
42-44 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
herbaceous; tobacco
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl nicotinate (MN) is a methyl ester of nicotinic acid (NA). It is an urticant which is capable of transdermal penetration to produce vasodilation through the production of prostaglandin D2 (PGD2).[1][2]
Application
Methyl nicotinate (MN) may be used as an internal standard for the high performance chromatography (HPLC) determination of 6-methylcoumarin and 3-pyridine methanol in toiletries[3] and gas chromatographic-mass spectrometric quantification of nicotine in Hookah (water pipe) tobacco products.[4]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Topical methyl nicotinate-induced skin vasodilation in diabetic neuropathy
Caselli A, et al.
Journal of Diabetes and Its Complications, 17(4), 205-210 (2003)
HPLC determination of 6-methylcoumarin and 3-pyridine methanol in toiletries for oral hygiene
De Orsi D, et al.
Analytical Sciences, 16(12), 1341-1343 (2000)
Efficiency Improvement of a Gas Chromatographic-Mass Spectrometric Method for Quantification of Nicotine in Hookah (Water Pipe) Tobacco Products
Ali, Hazim M
Journal of Engineering and Applied Sciences, 15(1), 220-226 (2020)
Delayed vasodilatory response to methylnicotinate in patients with unipolar depressive disorder
Ross BM, et al.
Journal of Affective Disorders, 82(2), 285-290 (2004)
Melissa Kerr et al.
Prostaglandins, leukotrienes, and essential fatty acids, 79(1-2), 15-19 (2008-07-29)
Topical application of nicotinic acid results in erythema, and in some cases oedema of the skin, supporting a strong relationship between niacin sensitivity and prostaglandin D2. The aim of this study was to examine the inter-rater and intra-rater reliability of