68228
2-Decanone
analytical standard
Synonyme(s) :
Methyl octyl ketone
89,30 €
About This Item
89,30 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Essai
≥99.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
n20/D 1.425
pb
211 °C (lit.)
Pf
3.5 °C (lit.)
Densité
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C10H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
Clé InChI
ZAJNGDIORYACQU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter