108731
2-Nonanone
≥99%
Synonyme(s) :
Heptyl methyl ketone
25,40 €
About This Item
25,40 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
pb
192 °C/743 mmHg (lit.)
Pf
−21 °C (lit.)
Densité
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
CCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C9H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter