Principaux documents
136948
Sigma-Aldrich
5-Nonanone
98%
Synonyme(s) :
Dibutyl ketone, Valerone
25 G
101,00 €
101,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Request a Bulk Order
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
25 G
101,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CO(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.24
Beilstein:
1743583
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
101,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Request a Bulk Order
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
pb
186-187 °C (lit.)
Pf
−50 °C (lit.)
Densité
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
CCCCC(=O)CCCC
InChI
1S/C9H18O/c1-3-5-7-9(10)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
WSGCRAOTEDLMFQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
5-Nonanone can be used as a reactant to prepare:
  • 5-nonanketoxime by reacting with hydroxylamine in water.[1]
  • 4-Nitro-2,6-dipropylphenol by treating with a solution of formyl nitroenamine in the presence of a base.[2]
Actions biochimiques/physiologiques
5-Nonanone induces clinical neuropathy in rats[3].
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
141.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
61 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Possible role of metabolism in 5-nonanone neurotoxicity.
G D DiVincenzo et al.
Neurotoxicology, 3(1), 55-63 (1982-07-01)
Commercial-grade methyl heptyl ketone (5-methyl-2-octanone) neurotoxicity: contribution of 5-nonanone.
J L O'Donoghue et al.
Toxicology and applied pharmacology, 62(2), 307-316 (1982-02-01)
Controlling Selectivity in the Consecutive Reaction Network of Aldoxime Hydrogenation to Primary Amines.
Gebauer-Henke E, et al.
Catalysis Science & Technology, 2, 2539-2548 (2012)
Development of a general Pd (II)-catalyzed intermolecular hydroalkoxylation reaction of vinylphenols by using a sacrificial alcohol as the hydride source
Zhang Y and Sigman MS
Organic Letters, 8(24), 5557-5560 (2006)
Controlling selectivity in the reaction network of aldoxime hydrogenation to primary amines
Gebauer-Henke E, et al.
Catalysis Science & Technology, 2(12), 2539-2548 (2012)