67028
Methylglyoxal solution
technical, ~40% in H2O
Synonyme(s) :
Acetylformaldehyde, Pyruvaldehyde, Pyruvic aldehyde
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Niveau de qualité
Concentration
~40% in H2O
Densité
1.19 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)C(C)=O
InChI
1S/C3H4O2/c1-3(5)2-4/h2H,1H3
Clé InChI
AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?