This glyoxal is not deionized. As mentioned in the DESCRIPTION section under 'Other Notes', the form of glyoxal is composed of 3 moles of glyoxal and 2 moles of water in a relatively stable configuration.
50649
Glyoxal solution
for molecular biology, BioReagent, ~40% in H2O (~8.8 M)
Synonyme(s) :
Oxalaldéhyde, Éthanedial
50,60 €
About This Item
50,60 €
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
liquid
Concentration
~40% in H2O (~8.8 M)
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Indice de réfraction
n20/D 1.409
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤300 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)C([H])=O
InChI
1S/C2H2O2/c3-1-2-4/h1-2H
Clé InChI
LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- nucleic acid denaturation
- binding of DNA/RNA to nitrocellulose membrane
Autres remarques
Attention
Principe
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
Is this glyoxal deionized?