Principaux documents
63098
Supelco
Magnesium ionophore III - membrane A
Selectophore
About This Item
Code UNSPSC :
26111700
Nomenclature NACRES :
NB.61
Gamme de produits
Selectophore
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Conditionnement
box contains 5 membranes
Autres remarques
Ion selective polymer membrane for assaying magnesium in blood, water etc
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
M. Mai-Zurawska et al.
Analytica Chimica Acta, 218, 47-47 (1989)