Documents
99409
Supelco
Magnesium ionophore II - cocktail A
Selectophore
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
Nomenclature NACRES :
NB.61
Gamme de produits
Selectophore
Niveau de qualité
Forme
liquid
Composition
Magnesium ionophore II, 10.0 wt. % (63083)
2-Nitrophenyl octyl ether, 87.0 wt. % (73732)
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 3.0 wt. %
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Conditionnement
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Autres remarques
Assay of Mg2+ activity in intracellular liquids with microelectrodes†
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)