63081
Magnesium hydroxide
BioUltra, ≥99.0% (KT)
Synonyme(s) :
Magnesium dihydroxide, Mg(OH)2
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioUltra
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (KT)
Impuretés
Insoluble matter, passes filter test
Pf
350 °C (lit.)
Solubilité
5 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Traces de cations
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Bi: ≤50 mg/kg
Ca: ≤5000 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mn: ≤10 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤100 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in 5 M HCl
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.030
λ: 280 nm Amax: 0.025
Chaîne SMILES
O[Mg]O
InChI
1S/Mg.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Clé InChI
VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?