1374260
USP
Magnesium hydroxide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
magnesium hydroxide
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
350 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O[Mg]O
InChI
1S/Mg.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Clé InChI
VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable