62653
LPM Agar
NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Listeria LPM Agar, Lithium chloride Phenylethanol Moxalactam Plating Agar
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
agar, 15 g/L
beef extract, 3 g/L
casein peptone (pancreatic), 5 g/L
glycine anhydride, 10 g/L
lithium chloride, 5 g/L
peptone (animal), 5 g/L
phenylethyl alcohol, 2.5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Basic
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.3±0.2 (25 °C)
Application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Adéquation
selective for Listeria spp.
Catégories apparentées
Application
Notes préparatoires
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?