Principaux documents
60589
Supelco
Potassium tetraoxalate dihydrate
BioUltra, ≥99.5% (RT)
Synonyme(s) :
Oxalic acid hemipotassium salt
About This Item
Formule linéaire :
KH3(C2O4)2 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.19
Beilstein:
3854419
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.5% (RT)
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
pH
1.0-2.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
Solubilité
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤10 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
cut-off at 289 nm in H2O at 0.1 M
Chaîne SMILES 
O.O.[K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C2H2O4.K.2H2O/c2*3-1(4)2(5)6;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;;+1;;/p-1
Clé InChI
KPFHSTZUXXJAES-UHFFFAOYSA-M
Autres remarques
Secondary standard buffer
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Data for Biochemical Research, 423-423 (1986)