537667
Diethylene glycol monopropyl ether
99%
Synonyme(s) :
DP Solvent, 2-(2-Propoxyethoxy)ethanol
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
pb
212-216 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble
Densité
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCOCCOCCO
InChI
1S/C7H16O3/c1-2-4-9-6-7-10-5-3-8/h8H,2-7H2,1H3
Clé InChI
DJCYDDALXPHSHR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Autres remarques
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter