Principaux documents
52913
Supelco
Hexatetracontane
analytical standard
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)44CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
647.24
Beilstein:
1805968
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit 52913 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
86-91 °C
Application(s)
petroleum
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C46H94/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-46-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-46H2,1-2H3
Clé InChI
PVQAQPUODMPGGG-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable