52864
1-Hexanesulfonate de sodium solution
suitable for ion pair chromatography, concentrate, LiChropur™, ampule
Synonyme(s) :
Acide 1-hexanesulfonique sodium salt
406,00 €
About This Item
406,00 €
Produits recommandés
Description
anionic
Niveau de qualité
Qualité
LiChropur™
ampule
Conditionnement
ampule of 25 mL
Technique(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
in concentrate
Absorption UV
λ: 210 nm Amax: 0.07
λ: 220 nm Amax: 0.04
λ: 230 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 500 nm Amax: 0.01
Adéquation
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
Chaîne SMILES
[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H14O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
Clé InChI
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves