51976
Ethyl alcohol, pure
≥99.8%, for molecular biology, (absolute alcohol, without additive, A15 o1), BioUltra
Synonyme(s) :
Alcool éthylique
About This Item
Produits recommandés
product name
Éthanol, BioUltra, for molecular biology, ≥99.8%, (absolute alcohol, without additive, A15 o1)
Qualité
for molecular biology
(absolute alcohol, without additive, A15 o1)
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.59 (vs air)
Pression de vapeur
44.6 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
BioUltra
Pureté
≥99.8%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
683 °F
Limite d'explosivité
19 %, 60 °F
Impuretés
DNases, none detected
KMnO4-reducing substances, in accordance
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
substances darkened by H2SO4, in accordance
≤0.0004% free alkali (as NH3)
≤0.001% aldehyde (as CH3CHO)
≤0.001% formaldehyde (as HCHO)
≤0.001% ketone (as CH3COCH3)
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% methanol (CH3OH)
≤0.2% water
Résidus d'évap.
≤0.001%
Indice de réfraction
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.362
Point d'ébullition
78 °C (lit.)
Pf
−114 °C (lit.)
Solubilité
H2O: miscible
organic solvents: miscible
Densité
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.1 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Chaîne SMILES
CCO
λ
neat
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.03
Adéquation
suitable for molecular biology
Application(s)
life science and biopharma
Format
neat
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- dans des témoins traités avec le véhicule pour effectuer des expériences sur des souris.
- dans un test de viabilité en association avec du cristal violet pour marquer des cellules de cancer ovarien séreux de souris de haut grade (HGSOC) après stimulation.
- pour préparer du 17β-estradiol (E2) destiné à des expériences de culture cellulaire.
- en goutte à goutte dans une analyse de cycle cellulaire pour fixer des cellules.
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- Produit polyvalent et adaptable convenant à un vaste éventail d'applications de laboratoire et de recherche.
- Qualité BioUltra pour vos recherches en biologie moléculaire, en biologie cellulaire et en biochimie.
- Faible niveau de contamination par les métaux lourds, confirmé par des tests et garantissant la compatibilité du produit avec diverses applications.
- Produit exempt de DNases, RNases, NICKases et protéases.Produit testé pour garantir l'absence de traces d'anions et de cations.
Autres remarques
Note de bas de page
Produit comparable
Souvent commandé avec ce produit
greener alternative product
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Des substances sont dites miscibles si elles se dissolvent l'une dans l'autre en formant une solution uniforme. Ajoutez à vos marque-pages ou téléchargez notre tableau de miscibilité incluant les solvants de laboratoire courants.