51759
Rapid Enterococci ChromoSelect Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonyme(s) :
Enterococci Rapid ChromoSelect Agar
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
agar, 15 g/L
chromogenic mixture, 0.06 g/L
disodium hydrogen phosphate, 1.25 g/L
peptone special, 10 g/L
polysorbate 80, 2 g/L
sodium azide, 0.3 g/L
sodium chloride, 5 g/L
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Plus
Impuretés
sodium azide
pH final
7.5±0.2 (25 °C)
Application(s)
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
selective and differential for Enterococcus spp.
selective and differential for Staphylococcus spp.
Catégories apparentées
Application
Notes préparatoires
Autres remarques
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informations légales
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?