90924
HiCrome™ M-TEC Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
M-TEC HiCrome™ Agar
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
agar, 15.0 g/L
chromogen, 0.5 g/L
dipotassium phosphate, 3.3 g/L
lactose, 10.0 g/L
monopotassium phosphate, 1.0 g/L
proteose peptone, 5.0 g/L
sodium chloride, 7.5 g/L
sodium deoxycholate, 0.1 g/L
sodium lauryl sulfate, 0.2 g/mL
yeast extract, 3.0 g/L
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Plus
pH final
7.3±0.2 (25 °C)
Application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for coliforms
Catégories apparentées
Application
Notes préparatoires
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.