49817
Pyrrole
analytical standard
Synonyme(s) :
Azole, Divinylenimine, Imidole
50,50 €
About This Item
50,50 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.31 (vs air)
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤98.0% water
Indice de réfraction
n20/D 1.508 (lit.)
n20/D 1.508-1.511
pb
131 °C (lit.)
Pf
−23 °C (lit.)
Densité
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
c1cc[nH]c1
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H
Clé InChI
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
96.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
36 °C - closed cup