Principaux documents
S595179
GLUTAMIC ACID MAGNESIUM SALT DIHYDRATE
AldrichCPR
S595179-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S595179-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C5H11MgNO6
Poids moléculaire :
205.459
Numéro MDL:
158,00 €