Principaux documents
49558
Supelco
2,6-Dimethyl-4-quinolinecarboxylic acid N-hydroxysuccinimide ester
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-Succinimidyl-2,6-dimethyl-4-quinolinecarboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H14N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
LiChropur
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc2nc(C)cc(C(=O)ON3C(=O)CCC3=O)c2c1
InChI
1S/C16H14N2O4/c1-9-3-4-13-11(7-9)12(8-10(2)17-13)16(21)22-18-14(19)5-6-15(18)20/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3
Clé InChI
HDQNGUNXGKGYSR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Fluorescent probe DMQCOSu for analysis of aliphatic primary amines and diamines in water (tap water and river water), human urine and sera without solvent extraction. The detection limit in real samples is between 0.07–4.00 nmol/L.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
LC Analysis of Aliphatic Primary Amines and Diamines After Derivatization with 2,6-Dimethyl-4-quinolinecarboxylic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester
Huang, K., et al.
Chromatographia, 70, 747-752 (2009)