Principaux documents
487155
Supelco
Iodomethane-13C solution
99 atom % 13C (iodomethane-13C), NMR reference standard, 1% in chloroform-d (99.8 atom % D), chromium(III) acetylacetonate 0.2 %, trimethyl phosphite 1 %, NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CH3I
Poids moléculaire :
142.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
NMR reference standard
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté isotopique
99 atom % 13C (iodomethane-13C)
Composition
chromium(III) acetylacetonate, 0.2%
trimethyl phosphite, 1%
Concentration
1% in chloroform-d (99.8 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
3 mm × 8 in.
Application(s)
agriculture
Format
single component solution
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
Clé InChI
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
Caractéristiques et avantages
Indirect detection test
Quantité
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2