Principaux documents
46383
Supelco
Musk xylene solution
100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H15N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.26
Beilstein:
2015910
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
100 μg/mL in acetonitrile
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1c(c(C)c(c(c1[N+]([O-])=O)C(C)(C)C)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H15N3O6/c1-6-9(13(16)17)7(2)11(15(20)21)8(12(3,4)5)10(6)14(18)19/h1-5H3
Clé InChI
XMWRWTSZNLOZFN-UHFFFAOYSA-N
Application
Musk xylene has been used as an analytical standard for the determination of the analyte in environmental standard reference materials using gas chromatography coupled to electron ionization mass spectrometry (GC-EI-MS).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Óscar Castro et al.
Journal of chromatography. A, 1591, 55-61 (2019-01-20)
A novel solid phase microextraction Arrow (SPME Arrow) system has been applied for the first time to determine synthetic musk fragrances in fish samples. The lack of regulation concerning the concentration of musk fragrances in fish along with the risk
Aaron M Peck et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 387(7), 2381-2388 (2006-08-15)
Synthetic musk fragrances have been measured in water, air, sediments, sewage sludge, and biota worldwide. As the study of the environmental fate and impacts of these compounds progresses, the need for Standard Reference Materials (SRMs) for these compounds to facilitate