31258
Aldicarb-sulfoxide
PESTANAL®, analytical standard
123,00 €
About This Item
123,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CNC(ON=CC(C)(C)S(C)=O)=O
InChI
1S/C7H14N2O3S/c1-7(2,13(4)11)5-9-12-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)
Clé InChI
BXPMAGSOWXBZHS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Fruits and vegetable using solid-phase extraction followed by liquid chromatography-atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry.[2]
- Water samples by gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS) using short capillary columns.[3]
- Foodstuffs by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) using a triple quadrupole analyzer.[4]
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges