46272
Ethisterone
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
17α-éthynyltestostérone, 17β-hydroxy-4,17α-pregnène-20-yn-3-one, 4,17α-pregnène-17β-ol-20-yn-3-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
263-269 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]4(O)C#C
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-21(23)12-9-18-16-6-5-14-13-15(22)7-10-19(14,2)17(16)8-11-20(18,21)3/h1,13,16-18,23H,5-12H2,2-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
Clé InChI
CHNXZKVNWQUJIB-CEGNMAFCSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges