469599
Ethyl chlorodifluoroacetate
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.358 (lit.)
Point d'ébullition
96-97.5 °C (lit.)
Densité
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C(F)(F)Cl
InChI
1S/C4H5ClF2O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
Clé InChI
GVCAWQUJCHZRCB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
64.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
18 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter