Principaux documents
46145
Sigma-Aldrich
Europium(III)-tris-(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
purum p.a., for NMR spectroscopy
Synonyme(s) :
Eu(dpm)3, Europium-tris(dipivaloylmethane), Resolve-Al, Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)europium
About This Item
Formule linéaire :
Eu(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
701.77
Beilstein:
4167338
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
for NMR spectroscopy
purum p.a.
Pertinence de la réaction
core: europium
reagent type: catalyst
Pf
187-191 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Eu](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Eu/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-;
Clé InChI
DVUACRCEVJAWMS-LWTKGLMZSA-K
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Michiya Fujiki et al.
Frontiers in chemistry, 8, 685-685 (2020-09-10)
We report emerging circularly polarized luminescence (CPL) at 4f-4f transitions when lanthanide (EuIII and TbIII) tris(β-diketonate) embedded to cellulose triacetate (CTA), cellulose acetate butyrate (CABu), D-/L-glucose pentamethyl esters ( D-/ L-Glu), and D-/L-arabinose tetramethyl esters ( D-/ L-Ara) are in