45891
Parathion-methyl solution
100 μg/mL in cyclohexane, PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Methyl parathion
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
100 μg/mL in cyclohexane
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S=P(OC)(OC)OC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C8H10NO5PS/c1-12-15(16,13-2)14-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
RLBIQVVOMOPOHC-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.