This information is reported on a lot specific basis in the product Certificate of Analysis. The minimum content is 65%. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/32015#product-documentation
32015
Endosulfan
PESTANAL®, analytical standard
67,80 €
About This Item
67,80 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Description
(α + β ~ 2 + 1)
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
ClC1=C(Cl)[C@]2(Cl)C3COS(=O)OCC3[C@@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C9H6Cl6O3S/c10-5-6(11)8(13)4-2-18-19(16)17-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4H,1-2H2/t3?,4?,7-,8+,19?
Clé InChI
RDYMFSUJUZBWLH-QTSFFCDASA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
-
Qual è la concentrazione del principio attivo?