46192
Paraoxon-methyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
O,O-Dimethyl O-(4-nitrophenyl) phosphate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.523
Pf
0-4 °C
Adéquation
passes test for identity (NMR)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COP(=O)(OC)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10NO6P/c1-13-16(12,14-2)15-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
BAFQDKPJKOLXFZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1
Organes cibles
Nervous system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?