45482
Fenaminosulf
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Acide 4-diméthylaminobenzènediazosulfonique sodium salt
47,30 €
About This Item
47,30 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)N=NS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H11N3O3S.Na/c1-11(2)8-5-3-7(4-6-8)9-10-15(12,13)14;/h3-6H,1-2H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Clé InChI
IWDQPCIQCXRBQP-UHFFFAOYSA-M
Application
- Cloning and characterization of GABA transporter
- Activity of anti-RSV carbonucleosides
- Inhibition by fungicides of urea hydrolysis and nitrification of urea nitrogen in soil
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges