1.14670
Chlorine Test Kit, colorimetric
0.10-2.0 mg/L (Cl₂), MQuant®
About This Item
Produits recommandés
product name
Chlorine Test in freshwater and seawater, colorimetric, 0.10-2.0 mg/L (Cl2), for use with MQUANT®
Analyte(s) spécifique(s)
chlorine
Niveau de qualité
Plage de mesure
0.10-2.0 mg/L (Cl2)
Compatibilité
for use with MQUANT®
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
Contenu apparenté
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine