Principaux documents
45468
Supelco
α-Endosulfan
PESTANAL®, analytical standard
100 MG
94,50 €
94,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
94,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H6Cl6O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.93
Beilstein:
2950316
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
94,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)[C@H]3COS(=O)OC[C@H]3[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C9H6Cl6O3S/c10-5-6(11)8(13)4-2-18-19(16)17-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4H,1-2H2/t3-,4+,7-,8+,19+
Clé InChI
RDYMFSUJUZBWLH-BEJSPLBDSA-N
Description générale
α-Endosulfan, a stereoisomer of endosulfan, is widely used as a pesticide.[1]
Application
α-Endosulfan may be used as a reference standard for the determination of α-endosulfan in aqueous samples by solid-phase microextraction and gas chromatography coupled with mass spectrometric detection.[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Biodegradation of ?-and ?-endosulfan by soil bacteria.
Hussain S, et al.
Biodegradation, 18(6), 731-740 (2007)
Solid-phase microextraction and gas chromatography with mass spectrometric detection for the determination of pesticides in aqueous samples.
Aguilar C, et al.
Journal of Chromatography A, 795(1), 105-115 (1998)
Protocoles
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.