Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
44464
Dowex 50WX2
hydrogen form, strongly acidic, 200-400 mesh
About This Item
Produits recommandés
Description
cross-linkage 2%
Niveau de qualité
Forme
beads
Humidité
74-82%
Technique(s)
LPLC: suitable
Perte
~80% loss on drying, 110 °C
Matrice
styrene divinylbenzene (gel)
Groupe de la matrice active
sulfonic acid functional group
Taille des particules
200-400 mesh
Capacité
0.6 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
cation exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Clé InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I convert a cation exchange resin from the hydrogen form to the sodium form?
1 answer-
To convert a cation exhcange resin from the hydrogen form to the sodium form, use two to four bed volumes of 0.5-2.0% NaCl or NaOH.