44239
Dodecyltrimethylammonium bromide
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥98.5% (AT)
Synonyme(s) :
Lauryltrimethylammonium bromide
About This Item
Produits recommandés
Description
cationic
Niveau de qualité
Pureté
≥98.5% (AT)
Forme
liquid
Qualité
LiChropur™
Poids mol.
308.34 g/mol
Technique(s)
ion pair chromatography: suitable
Pf
246 °C (dec.) (lit.)
λ
10 % in H2O
Absorption UV
λ: 240 nm Amax: ≤0.2
λ: 250 nm Amax: ≤0.03
λ: 260 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
Adéquation
corresponds to standard for filter test
Chaîne SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?