41624
Sulfure de diméthyle
puriss., ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
DMS, Sulfure de méthyle
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
26.24 psi ( 55 °C)
7.79 psi ( 20 °C)
Qualité
puriss.
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
402 °F
Limite d'explosivité
19.7 %
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
Point d'ébullition
38 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
Densité
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
Clé InChI
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-32.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-36 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?