Principaux documents
W274615
Sigma-Aldrich
Sulfure de diméthyle
≥99%, FCC, FG
Synonyme(s) :
DMS, Sulfure de méthyle
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
62.13
Numéro FEMA:
2746
Beilstein:
1696847
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
483c
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.006
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
26.24 psi ( 55 °C)
7.79 psi ( 20 °C)
Essai
≥99%
Température d'inflammation spontanée
402 °F
Limite d'explosivité
19.7 %
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
pb
38 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: 1 mL/mL, clear to slightly hazy (Ethanol)
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
Densité
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cabbage; green; onion; vegetable; sulfurous; tomato
Chaîne SMILES 
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
Clé InChI
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Maoa(29253)
Description générale
Le sulfure de diméthyle est un composé aromatique volatil présent dans le beurre{32}, le thé vert et le maïs doux.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-32.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-36 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Dimethyl sulfide and its precursor in sweet corn.
Bills DD & Keenan TW.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 16(4), 643-645 (1968)
Studies on the Flavor of Green Tea.
Kiribuchi, T & Yamanishi T.
Agricultural and Biological Chemistry, 27(1), 56-59 (1963)
David M Snider et al.
PloS one, 10(3), e0118954-e0118954 (2015-03-27)
Rising concentrations of nitrous oxide (N2O) in the atmosphere are causing widespread concern because this trace gas plays a key role in the destruction of stratospheric ozone and it is a strong greenhouse gas. The successful mitigation of N2O emissions
K S Carslaw et al.
Nature, 503(7474), 67-71 (2013-11-10)
The effect of anthropogenic aerosols on cloud droplet concentrations and radiative properties is the source of one of the largest uncertainties in the radiative forcing of climate over the industrial period. This uncertainty affects our ability to estimate how sensitive
Hayley E Arnold et al.
Global change biology, 19(4), 1007-1016 (2013-03-19)
The production of the marine trace gas dimethyl sulfide (DMS) provides 90% of the marine biogenic sulfur in the atmosphere where it affects cloud formation and climate. The effects of increasing anthropogenic CO2 and the resulting warming and ocean acidification