Principaux documents
40925
Supelco
Chloro-dimethyl(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)silane
purum, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl-dimethylchlorosilane, Chloro-dimethyl(1H,1H,2H,2H-perfluorhexyl)silane, DMNFHSCl, Dimethyl(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)chlorosilane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H10ClF9Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.69
Beilstein:
2112822
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Qualité
purum
Essai
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.350
pb
159-161 °C (lit.)
Densité
1.360 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(Cl)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Autres remarques
Agent de dérivation utilisé pour la détermination des composés en quantité picomolaire par chromatographie en phase liquide - ion sélectionné pour le suivi en spectrométrie de masse, GC-SIMS, telles que les hormones juvénile
M Bownes et al.
European journal of biochemistry, 164(3), 709-712 (1987-05-04)
Using combined gas chromatography/selected-ion mass spectroscopy, the titer of juvenile hormone was determined for whole-body extracts at various morphologically defined stages of the life cycle of Drosophila melanogaster. Only juvenile hormone III (JH-III) was detected. JH-III is present in early
H. Rembold et al.
Journal of Chromatography A, 323, 355-355 (1985)
H. Rembold
Chimia, 39, 348-348 (1985)