Principaux documents
359327
Sigma-Aldrich
N-Hexylmethylamine
96%
Synonyme(s) :
N-Methylhexylamine
10 ML
182,00 €
182,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
182,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3NH(CH2)5CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.22
Beilstein:
1731685
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
182,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.416 (lit.)
pb
140-142 °C (lit.)
Densité
0.76 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CCCCCCNC
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7-8-2/h8H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
XJINZNWPEQMMBV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
N-Hexylmethylamine is an acyclic secondary amine.[1] Ruthenium-catalyzed reaction of N-hexylmethylamine with styrene has been reported.[1] Transition metal-catalyzed intermolecular hydroamination of N-hexylmethylamine with 2-vinylnaphthalene has been reported.[2]
Application
N-Hexylmethylamine may be used in the synthesis of dialkyldithiocarbamato cadmium complexes Cd[S2CNRR′]2.[3]
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Masaru Utsunomiya et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(47), 14286-14287 (2003-11-20)
A transition metal-catalyzed intermolecular hydroamination of vinylarenes with alkylamines is reported. The combination of Pd(O2CCF3)4, DPPF, and TfOH was the most effective catalyst of those tested. Control experiments without palladium, acid, or ligand all occurred in low yield. The reaction
The synthesis of SiO2@ CdS nanocomposites using single-molecule precursors.
Monteiro OC, et al.
Chemistry of Materials, 14(7), 2900-2904 (2002)
Masaru Utsunomiya et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(9), 2702-2703 (2004-03-05)
A ruthenium-catalyzed intermolecular, anti-Markovnikov hydroamination of vinylarenes with secondary aliphatic and benzylic amines is reported. The combination of Ru(cod)(2-methylallyl)2, 1,5-bis(diphenylphosphino)pentane, and triflic acid was the most effective catalyst of those tested. Control reactions conducted without ligand or acid did not