13459
Sodium metabisulfite
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E223, dry, 97-100.5%
Synonyme(s) :
Sodium disulfite, Sodium pyrosulfite
About This Item
Produits recommandés
Qualité
puriss.
dry
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E223
Pureté
97-100.5%
Forme
powder or crystals
Composition
SO2, 65.0-67.4%
Impuretés
residue of solvents, complies
≤0.02% thiosulfate (S2O3)
pH
3.5-5.0 (20 °C, 5%)
Pf
>300 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
As: ≤2 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Se: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Adéquation
complies for appearance of solution
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable