Principaux documents
393371
Sigma-Aldrich
4-Pentylbicyclo[2.2.2]octan-1-ol
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H24O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Forme
solid
Pf
60-62 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCC12CCC(O)(CC1)CC2
InChI
1S/C13H24O/c1-2-3-4-5-12-6-9-13(14,10-7-12)11-8-12/h14H,2-11H2,1H3
Clé InChI
GXILFILMRJBMSD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable