Principaux documents
8.01603
Sigma-Aldrich
1-Bromohexane
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Bromohexane, Hexyl bromide
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
203-850-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
4 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
-85 °C
Température de transition
flash point 47 °C
Densité
1.18 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
BrCCCCCC
InChI
1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
Clé InChI
MNDIARAMWBIKFW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.174 - 1.176
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup