34184
Sudan I-d5
analytical standard
Synonyme(s) :
1-Phenylazo-2-naphthol-d5
243,00 €
About This Item
243,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C16H12N2O/c19-15-11-10-12-6-4-5-9-14(12)16(15)18-17-13-7-2-1-3-8-13/h1-11,19H/b18-17+/i1D,2D,3D,7D,8D
Clé InChI
MRQIXHXHHPWVIL-BWDNVODCSA-N
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>554.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
> 290 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves