34109
Meloxicam-d3
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-2-(methyl-d3)-1,1-dioxo-benzo[e]-1,2-thiazine-3-carboxylic acid (5-methyl-2-thiazolyl)amide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1C(C(=O)Nc2ncc(C)s2)=C(O)c3ccccc3S1(=O)=O
InChI
1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)/i2D3
Clé InChI
ZRVUJXDFFKFLMG-BMSJAHLVSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves