1379401
USP
Meloxicam
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,1-Dioxyde de 4-hydroxy-2-méthyl-N-(5-méthyl-2-thiazolyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide
643,00 €
About This Item
643,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
meloxicam
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,19H,1-2H3,(H,15,16)/b13-11+
Clé InChI
DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N
Description générale
Application
- Méloxicam, suspension pour voie orale
- Méloxicam, comprimés
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable