Principaux documents
34031BC
Millipore
GDS Resuspension Buffer Non-Tq
BioControl, for use with GDS
Synonyme(s) :
Buffer for PCR Sample Prep
6 ML
26,50 €
26,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
6 ML
26,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41106306
Nomenclature NACRES :
NA.85
26,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Durée de conservation
36 mo.
Niveau de qualité
Conditionnement
bottle of 6 mL
Fabricant/nom de marque
BioControl
Technique(s)
PCR: suitable
Application(s)
food and beverages
pathogen testing
Compatibilité
for use with GDS
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Escherichia coli (O157:H7)
enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic)
Description générale
For use with specific GDS Application Notes only.
Application
For use in Application Note MK_AN4580EN / MS_AN4580EN, cannot be substituted with GDS Resuspension Buffer Tq.
Composants
One bottle, 70 mL
Compatibilité
BioControl GDS
Méthode d'analyse
PCR
Souvent commandé avec ce produit