33525
4-tert-Octylphenol-3,5-d2 monoethoxylate solution
1 μg/mL in acetone, analytical standard
Synonyme(s) :
2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy-3,5-d2]ethanol, 4-tert-OP1EO-D2
280,00 €
About This Item
280,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
1 μg/mL in acetone
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Changement de masse
M+2
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[2H]c1cc(OCCO)cc([2H])c1C(C)(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3/i6D,7D
Clé InChI
JYCQQPHGFMYQCF-QFIQSOQBSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - Information refers to the main ingredient.
Point d'éclair (°C)
-17 °C - Information refers to the main ingredient.
Protocoles
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.