Principaux documents
8.41262
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt
for synthesis
Synonyme(s) :
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt
5 G
95,00 €
25 G
237,00 €
95,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
95,00 €
25 G
237,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3Cl2NaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
259-416-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
95,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
pH
7 (20 °C, 53 g/L in H2O)
Pf
>300 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[S](=O)(=O)(O)c1c(c(cc(c1)Cl)Cl)O
InChI
1S/C6H4Cl2O4S.Na/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)13(10,11)12;/h1-2,9H,(H,10,11,12);/q;+1
Clé InChI
NMWCVZCSJHJYFW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (ex Na): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable