Documents
1.07225
Supelco
1,10-Phenanthroline monohydrate
GR ACS
Synonyme(s) :
1,10-Phenanthroline monohydrate, o-Phenanthroline monohydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H8N2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.21 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
200-629-2
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
132 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
93-94 °C
Solubilité
3.3 g/L
Masse volumique apparente
300 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
Clé InChI
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
Liaison
Replaces: PX0460-5; PX0460
Remarque sur l'analyse
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Suitability as redox indicator: conforms
Suitability for determining iron: conforms
Melting point (anhydrous substance): 117 - 120 °C
substances insoluble in ethanol: conforms
Water (according to Karl Fischer): 8.5 - 11.0 %
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable