33480
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
purum, ≥95.0% (NT)
Synonyme(s) :
TED, Triethylenediamine
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
2.9 mmHg ( 50 °C)
Qualité
purum
Essai
≥95.0% (NT)
Indice de réfraction
n20/D 1.4634 (lit.)
Pf
156-159 °C (lit.)
156-159 °C
Densité
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N12CCN(CC2)CC1
InChI
1S/C6H12N2/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8/h1-6H2
Clé InChI
IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par